Learn More
Acide tannique, extra pur, SLR, Fisher Chemical
Code produit 10122450 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 g
Conditionnement:
Plastic powder jar
Conditionnement:
500g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10122450 500 g Plastic powder jar 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10122450 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur T/0150/53
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Spécification
pH 3.5
CAS 1401-55-4
Point de fusion 218°C
Couleur Jaune
Formule moléculaire C76H52O46
Numéro MDL 66397
Synonyme tannins, gallotannic acid, quebracho extract, acide tannique, d'acide tannique, tannic acid usp:jan, unii-28f9e0djy6
Clé InChI LRBQNJMCXXYXIU-JPZKJCTESA-N
SMILES C1=C(C=C(C(=C1O)O)O)C(=O)OC2=CC(=CC(=C2O)O)C(=O)OCC3C(C(C(C(O3)OC(=O)C4=CC(=C(C(=C4)OC(=O)C5=CC(=C(C(=C5)O)O)O)O)O)OC(=O)C6=CC(=C(C(=C6)OC(=O)C7=CC(=C(C(=C7)O)O)O)O)O)OC(=O)C8=CC(=C(C(=C8)OC(=O)C9=CC(=C(C(=C9)O)O)O)O)O)OC(=O)C1=CC(=C(C(=C1)OC(=O)C1=CC(=C(
Poids moléculaire (g/mol) 1701.206
CID PubChem 134129492
Poids de la formule 1701.23g/mol
Quantité 500 g
Conditionnement Plastic powder jar
Forme physique Solide en poudre