Learn More
Acide tannique, Honeywell Fluka™
BIOPHARMA
Code produit 15661540 Tous les produits Honeywell Fluka Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
250g
500 g
1kg
25kg
6 x 1 kg
Conditionnement:
100g
1kg
250g
25kg
500g
6 pièces
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15661540 1kg 1kg
15651540 100 g 100g
15671540 250g 250g
15691540 500 g 500g
15601550 6 x 1 kg 6 pièces
15681540 25kg 25kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 15661540 Fournisseur Honeywell-Fluka Code fournisseur 162011KG
 Article restreint
Demander un format en vrac ou personnalisé
Actuellement indisponible: Nous n'avons aucune information sur la future disponibilité de ce produit.
Voir les produits de remplacement
Puriss., conforme aux spécifications analytiques de USP, poudre
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1401-55-4
Formule moléculaire C76H52O46
Poids moléculaire (g/mol) 1701.206
Numéro MDL MFCD00066397
Clé InChI LRBQNJMCXXYXIU-JPZKJCTESA-N
Synonyme tannins, gallotannic acid, quebracho extract, acide tannique, d'acide tannique, tannic acid usp:jan, unii-28f9e0djy6
CID PubChem 134129492
SMILES C1=C(C=C(C(=C1O)O)O)C(=O)OC2=CC(=CC(=C2O)O)C(=O)OCC3C(C(C(C(O3)OC(=O)C4=CC(=C(C(=C4)OC(=O)C5=CC(=C(C(=C5)O)O)O)O)O)OC(=O)C6=CC(=C(C(=C6)OC(=O)C7=CC(=C(C(=C7)O)O)O)O)O)OC(=O)C8=CC(=C(C(=C8)OC(=O)C9=CC(=C(C(=C9)O)O)O)O)O)OC(=O)C1=CC(=C(C(=C1)OC(=O)C1=CC(=C(
Spécification
Nom chimique ou matériau Tannic Acid
Note relative au nom Meets analytical specification of USP
Numéro UN NONH for all modes of transport
Beilstein 8186396
Informations sur la solubilité Soluble dans l’acétone, l’alcool, l’eau 1 gm/0,35 ml, le glycérol 1 gm/1 ml (chaud).Insoluble dans le disulfure de carbone, le chloroforme, l’éther diéthylique, le tétrachlorure de carbone, l’éther de pétrole, le benzène, l’hexane.Légèrement soluble dans l‘alcool déshydraté.
Poids de la formule 1701.2g/mol
Qualité puriss.
Quantité 1kg
Point d’éclair 199°C (390,2°F)
Température d’allumage 980°F
Conditionnement Bouteille en plastique
Forme physique Poudre
Résidus après l’allumage ≤ 0,1 % (sous forme de SO4)