Learn More
Acide tannique, Solstice
BIOPHARMA
Code produit 15681540
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
250g
500 g
1kg
25kg
6 x 1 kg
Conditionnement:
100g
1kg
250g
25kg
500g
6 pièces
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15681540 25kg 25kg
15651540 100 g 100g
15671540 250g 250g
15691540 500 g 500g
15661540 1kg 1kg
15601550 6 x 1 kg 6 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 15681540 Fournisseur Honeywell-Fluka Code fournisseur 1620125KG
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Puriss., conforme aux spécifications analytiques de USP, poudre
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Solstice propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure dans le monde – entier, avec une cohérence, une pureté et une précision assurées
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1401-55-4
Formule moléculaire C76H52O46
Poids moléculaire (g/mol) 1701.206
Numéro MDL MFCD00066397
Clé InChI LRBQNJMCXXYXIU-JPZKJCTESA-N
Synonyme tannins, gallotannic acid, quebracho extract, acide tannique, d'acide tannique, tannic acid usp:jan, unii-28f9e0djy6
CID PubChem 134129492
SMILES C1=C(C=C(C(=C1O)O)O)C(=O)OC2=CC(=CC(=C2O)O)C(=O)OCC3C(C(C(C(O3)OC(=O)C4=CC(=C(C(=C4)OC(=O)C5=CC(=C(C(=C5)O)O)O)O)O)OC(=O)C6=CC(=C(C(=C6)OC(=O)C7=CC(=C(C(=C7)O)O)O)O)O)OC(=O)C8=CC(=C(C(=C8)OC(=O)C9=CC(=C(C(=C9)O)O)O)O)O)OC(=O)C1=CC(=C(C(=C1)OC(=O)C1=CC(=C(
Spécification
Nom chimique ou matériau Tannic Acid
Note relative au nom Répond à la spécification analytique de USP
Quantité 25kg
Point d’éclair 199 °C (390,2 °F)
Température d’allumage 980 °F
Conditionnement Tambour en fibre
Forme physique Poudre
Résidus après l’allumage ≤ 0,1 % (sous forme de SO4)
Numéro UN NONH for all modes of transport
Beilstein 8186396
Informations sur la solubilité Soluble dans de l’acétone, de l’alcool, de l’eau 1 g/0,35 mL, du glycérol 1 g/1 mL (tiède). Insoluble dans le disulfure de carbone, le chloroforme, l’éther diéthylique, le tétrachlorure de carbone, l’éther pétrolier, le benzène, l’hexane. Légèrement soluble dans de l’alcool déshydraté.
Poids de la formule 1701,2g/mol
Qualité puriss.