Learn More
Acide tannique, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11408886
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250g
1000g
Conditionnement:
1000g
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11408886 1000g 1000g
11418886 250g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11408886 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A17022.0B
Le Black Friday commence ici
Utilisez le code promo 27984
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 1401-55-4 | C76H52O46 | 1701.206 g/mol
Utilisé pour l’immobilisation enzymatique et l’adsorption des protéines. L’acide tannique possède des applications antibactériennes, anti-enzymatiques et astringentes. Utilisé dans le procédé de teinture pour les fibres de cellulose telles que le coton. Utilisé dans les aliments et les médicaments.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / de produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Utilisé pour l’immobilisation enzymatique et l’adsorption des protéines. L’acide tannique possède des applications antibactériennes, anti-enzymatiques et astringentes. Utilisé dans le procédé de teinture pour les fibres de cellulose telles que le coton. Utilisé dans les aliments et les médicaments.
Solubilité
Soluble dans l’eau, le glycérol chaud, l’alcool et l’acétone.
Remarques
Sensible à l’air et à la lumière. Garder le récipient hermétiquement fermé dans un endroit sec et bien ventilé, refroidir. Incompatible avec les sels métalliques, les agents oxydants forts, le fer, les bases fortes et les métaux lourds.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1401-55-4
Formule moléculaire C76H52O46
Poids moléculaire (g/mol) 1701.206
Numéro MDL MFCD00066397
Clé InChI LRBQNJMCXXYXIU-JPZKJCTESA-N
Synonyme tannins, gallotannic acid, quebracho extract, acide tannique, d'acide tannique, tannic acid usp:jan, unii-28f9e0djy6
CID PubChem 134129492
SMILES C1=C(C=C(C(=C1O)O)O)C(=O)OC2=CC(=CC(=C2O)O)C(=O)OCC3C(C(C(C(O3)OC(=O)C4=CC(=C(C(=C4)OC(=O)C5=CC(=C(C(=C5)O)O)O)O)O)OC(=O)C6=CC(=C(C(=C6)OC(=O)C7=CC(=C(C(=C7)O)O)O)O)O)OC(=O)C8=CC(=C(C(=C8)OC(=O)C9=CC(=C(C(=C9)O)O)O)O)O)OC(=O)C1=CC(=C(C(=C1)OC(=O)C1=CC(=C(
Spécification
Nom chimique ou matériau Tannic acid
pH 3,5
Point de fusion ∼218°C (décomposition)
Quantité 1000g
Odeur Inodore
Sensibilité Sensible à l’air et à la lumière
Beilstein 8186396
Merck Index 14,9052
Informations sur la solubilité Soluble in water,warm glycerol,alcohol and acetone.
Poids de la formule 1701.23
compliance-icons
Identifiant produit
  • Tannic acid
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Tannic acid