Learn More
Feuille de tantale, 0,25 mm (0,01 po) d’épaisseur, hybridé, 99,95 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
50 x 50 mm
100 x 100 mm
200 x 200 mm
Conditionnement:
1 pièce
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Tantalum foil |
| Note relative au nom | 0.25mm (0.01 in.) thick, Annealed, Temper: soft |
| Quantité | 50 x 50 mm |
| Odeur | Odorless |
| Poids | ≈10.4g/50x50mm |
| Forme | Feuille |
| Notes de pourcentage du dosage | (Base des métaux) |
| Pourcentage de pureté | 99.95% |