Learn More
Feuille de tantale, 99,95 % (base de métaux à l’exception de Nb), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
25 x 25 mm
50 x 50 mm
100 x 100 mm
200 x 200 mm
Conditionnement:
1 pièce
25mm
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Tantalum |
| Couleur | Gris à argent |
| Note relative au nom | Annealed |
| Aspect | Gray to silver foil |
| Quantité | 25 x 25 mm |
| Odeur | Odorless |
| Plage de pourcentage du dosage | 99.95% (Metals basis excluding Nb) |
| Forme | Feuille, 0,5 mm (0,02 po) d’épaisseur |