Learn More
Poudre de tantale, 99,98 % (analyse des métaux à l’état de trace), Thermo Scientific Chemicals, Puratronic™
Click to view available options
Quantité:
2.5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
2.50g
25g
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Tantalum |
| Couleur | Noir à gris |
| Aspect | Gray to black powder |
| Quantité | 100 g |
| Dimensions de la maille | -100 Mesh |
| Odeur | Odorless |
| Plage de pourcentage du dosage | 99.98% (Metals basis) |
| Forme | Poudre |