Learn More
Solution de tantale pour ICP/MS 100 mg/l dans une matrice HNO3/HF, Fisher Chemical™
Tous les produits Fisher Chemical Produits
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | Tantalum |
| Conditionnement | Flacon |
| CAS | 7440-25-7 |
| Formule moléculaire | Ta |
| Concentration | 100 mg/L |
| Numéro MDL | MFCD00011252 |
| Clé InChI | GUVRBAGPIYLISA-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | [Ta] |
| Nom IUPAC | tantale |
| Solvent or Matrix | Acide nitrique/fluorure d’hydrogène |
| Show More |