Learn More
Solution de tantale pour ICP/MS 10 mg/l dans une matrice HNO3/HF, Fisher chemical™
Tous les produits Fisher Chemical Produits
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Tantalum |
| Conditionnement | Flacon |
| Concentration | 10 mg/L |
| Solvent or Matrix | Acide nitrique/fluorure d’hydrogène trace |
| Quantité | 100 mL |