Learn More
Feuille mince de tantale, 0,0025 mm (0,0001 po) d’épaisseur, 99,9 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11388638
Click to view available options
Quantité:
25 x 25 mm
50 x 50 mm
100 x 100 mm
Conditionnement:
1 pièce
25mm
Code produit. 11388638
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 040716.FF
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 7440-25-7 | Ta | 180.95 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7440-25-7
Formule moléculaire Ta
Poids moléculaire (g/mol) 180.95
Numéro MDL MFCD00011252
Clé InChI GUVRBAGPIYLISA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme tantalum, elemental, hydride, tantalum-181, tantalum, metal and oxide dust, tantal, tantalum, metal, powder, foil, wire, rod
CID PubChem 23956
ChEBI CHEBI:33348
Nom IUPAC tantale
SMILES [Ta]
Spécification
Nom chimique ou matériau Tantalum Thinfoil
Note relative au nom 0.0025mm (0.0001 in.) thick, Not certified pinhole free
Quantité 25 x 25 mm
Odeur Odorless
Poids ≈0.026g/25x25mm
Forme Feuille
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Pourcentage de pureté 99.9%