Learn More
Chlorure de tantale(V), 99,99 % (pureté du métal), Thermo Scientific Chemicals, Puratronic™
Description
Tantalum(V) chloride is used to form mixed chloro-aryloxide compounds, such as [Ta(OC6H3-2,6-i-Pr2)2Cl3]2, which form pyridine or phosphine adducts with a distorted six-coordinate geometry. It is also used as a starting material for new edge-bridged octahedral M6 cluster compounds such as CsErTa6Cl18.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Point d’ébullition | 242°C |
| Nom chimique ou matériau | Tantalum(V) Chloride |
| Point de fusion | 216°C |
| Note relative au nom | Ampouled under argon |
| Forme physique | Solide, resublimé, cristallin |
| Quantité | 5 g |
| Plage de pourcentage du dosage | 99.99%, metal basis |
| Informations sur la solubilité | Soluble in water (reacts). Also soluble in ethanol,ether and carbon tetrachloride. |
| Poids de la formule | 358.21 |
| Sensibilité | Moisture sensitive |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
- Tantalum(V) chloride
- Dangers
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- MIXTURE LIST-Contain: Tantalum chloride