Learn More
Oxyde de tantale(V), 99,99 %, (traces de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10312583 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10312583 50 g Flacon en verre 50g
10097532 10 g Flacon en verre 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10312583 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 194170500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    207.00€
    172.65€ / 50g
    Économisez 34.35€
    16% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Ajouter au panier
Edge
CAS: 1314-61-0 | O5Ta2 | 441.89 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
pour analyse d’ultra-traces
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1314-61-0
Formule moléculaire O5Ta2
Poids moléculaire (g/mol) 441.89
Numéro MDL MFCD00011254
Clé InChI PBCFLUZVCVVTBY-UHFFFAOYSA-N
Nom IUPAC [(dioxotantalio)oxy]dioxotantalum
SMILES O=[Ta](=O)O[Ta](=O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Tantalum(V) oxide
Point de fusion 1872°C
Couleur Blanc-beige à blanc
Forme physique Poudre
Quantité 50 g
Conditionnement Flacon en verre
Plage de pourcentage du dosage 99.99%
Formule linéaire Ta2O5
Merck Index 15, 9188
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble
Poids de la formule 441.89
Pourcentage de pureté 99.99%
Qualité Base de métaux à l’état de traces