Learn More
Fil de tantale, 99,95 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-4408176
Click to view available options
Quantité:
1 m
25 m
5 m
Conditionnement:
1m
25m
5m
Code produit. 11345798
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 010349.G1
Demander un format en vrac ou personnalisé
Forme : env. 3,26 g/m ; Trempe : douce
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7440-25-7
Formule moléculaire Ta
Poids moléculaire (g/mol) 180.95
Numéro MDL MFCD00011252
Clé InChI GUVRBAGPIYLISA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme tantalum, elemental, hydride, tantalum-181, tantalum, metal and oxide dust, tantal, tantalum, metal, powder, foil, wire, rod
CID PubChem 23956
ChEBI CHEBI:33348
Nom IUPAC tantale
SMILES [Ta]
Spécification
Nom chimique ou matériau Tantalum
Couleur Gris à argent
Note relative au nom Annealed
Aspect Gray to silver wire
Densité 16.69g/cm3
Quantité 1 m
Odeur Odorless
Plage de pourcentage du dosage 99.95% (Metals basis)
Forme Fil, 0,5 mm (0,02 po) de diamètre