Learn More
Agilent BioTek de dia. int.
Code produit. 12541547 Tous les produits Agilent BioTek Produits
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Cassette de 1 536 puits
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 12541547
Marque: Agilent BioTek 7170018
500 nL – 50 μl, incréments de 1 μl, cassette de 1 536 puits, pointes en plastique. Pointes moulées en polypropylène de 0,010 po de diamètre
  • 500 nL – 50 µl, incréments de 1 µl, cassette de 1 536 puits, pointes en plastique. Pointes moulées en polypropylène de 0,010 po de diamètre
  • À utiliser avec EL406, MultiFlo FX
Informations sur la commande
ForUseWith
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
À utiliser avec (équipement) Cassette de 1 536 puits