Learn More
Ley Rubber™ Bouchons en liège coniques
Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Longueur (métrique):
19 mm
24 mm
32 mm
Diameter (Metric) Bottom:
11 mm
15 mm
18 mm
Diamètre (métrique) supérieur:
14 mm
18 mm
21 mm
Conditionnement:
10 pièces
1000 pièces
20 pièces
Spécification
Spécification
| À utiliser avec (application) | Éducation, brassage, arts et artisanat |
| Longueur (métrique) | 32 mm |
| Quantité | 10/boîte |
| Diameter (Metric) Bottom | 18 mm |
| Diamètre (métrique) supérieur | 21 mm |
| Matériau | Liège naturel |
| Type de produit | Bouchons en liège coniques |
| Forme | Conique |