Learn More
Sonics Materials™ Micropointe conique
Click to view available options
Diamètre (métrique):
5 mm
6 mm
Conditionnement:
1 pièce
Spécification
Spécification
| Amplitude | 180 μm |
| Type de produit | Micropointe conique |
| Diamètre (métrique) | 6 mm |
| Quantité d’emballage | 1 de chaque |