Learn More
Fisherbrand™ Barreaux d’agitation coniques en PTFE
Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Longueur (métrique):
10mm
15mm
20mm
25mm
30 mm
35mm
40 mm
45mm
50mm
55 mm
60mm
70mm
80mm
Diamètre (métrique):
4 mm
5mm
7mm
8mm
8 mm
10mm
Conditionnement:
10 pièces
5 pièces
Spécification
Spécification
| Autoclavable | Autoclavables |
| Certifications/Conformité | Certificat de conformité, certificat d’analyse, fiche technique du produit, fiche de données de sécurité (MSDS) |
| Couleur | Blanc |
| Description | Noyau magnétique Alnico-V encapsulé en PTFE |
| À utiliser avec (équipement) | Récipients & cuves / agitateurs chauffants |
| Diamètre (métrique) | 4 mm |
| Longueur (métrique) | 10mm |
| Quantité | 5/boîte |
| Forme | Conique, cylindrique |