Learn More
Fisherbrand™ Ensemble de boîtes de barreaux d’agitation, coniques avec récupérateur
Permet une agitation efficace dans les flacons à fond rond et les récipients avec une base légèrement incurvée ou irrégulière.
Marque: Fisherbrand™
Code nomenclature Nacres: NB.51
Informations supplémentaires : Poids : 0.28200kg
Description
- Garantis inertes et étanches
- Polis individuellement pour rester plus longtemps propres
- Tige de récupération moulée en PP, autoclavable
- Chaque kit contient 20 barreaux d’agitation coniques en PTFE et une (1) tige de récupération dans une boîte compartimentée. Le kit comprend deux (2) barreaux d’agitation pour chacune des tailles suivantes (diamètre × longueur) :
5 × 15 mm
7 × 20 mm
8 × 25 mm
8 × 30 mm
8 × 35 mm
8 × 40 mm
8 × 50 mm
8 × 60 mm
- Le kit comprend également un (1) de chaque dans les tailles suivantes (diamètre × longueur) : barreau d’agitation 10 × 70 mm
tige de récupération de barreaux d’agitation 10 × 300 mm
Spécification
PTFE | |
195 x 95 mm | |
Ensemble de barreaux d’agitation et de tiges de récupération en PTFE | |
1 de chaque | |
95 mm | |
Oui | |
195 mm |
Noyau magnétique Alnico-V encapsulé en PTFE | |
30 mm | |
Blanc | |
20 barreaux d’agitation coniques et 1 tige de récupération flexible | |
Récipients & cuves / agitateurs chauffants | |
Certificat de conformité, certificat d’analyse, fiche technique du produit, fiche de données de sécurité (FDS) |