Learn More
Taprenepag isopropyl, MedChemExpress
Code produit. p-200097166
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
Code produit. 16478008
Marque: Medchem Express HY19998
MedChemExpress Taprenepag isopropyl is a highly selective EP2 receptor agonist.
Taprenepag isopropyl is a highly selective EP2 receptor agonist.
Spécification
Nom chimique ou matériau Taprenepag isopropyl
CAS 1005549-94-9
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C27H28N4O5S
Quantité 10 mg
Synonyme PF-04217329
Informations sur la solubilité DMSO : 200 mg/mL (384.17 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=S(C1=CN=CC=C1)(N(CC2=CC(OCC(OC(C)C)=O)=CC=C2)CC3=CC=C(N4C=CC=N4)C=C3)=O
Poids moléculaire (g/mol) 520.6
Poids de la formule 520.6
Pourcentage de pureté 98.77%
Qualité Research
Forme physique Powder
À utiliser avec (application) Metabolism-protein/nucleotide metabolism
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.