Learn More
MP Biomedicals™ Kit Taq Core 10
Tous les produits MP Biomedicals Produits
Click to view available options
Quantité:
10 x 250 U
5 x 1 000 U
5 x 250 U
Conditionnement:
1 pièce
1250 unités
2500 unités
Description
Includes
ADN polymérase Taq (5 U/μl), tampon standard 10X avec Mg, tampon standard 10X sans Mg, 25mM de MgCl2, mélange de 10 mM de dNTP
Définition d'une unité : Une unité d’ADN polymérase est la quantité d’enzyme nécessaire pour catalyser l’incorporation de 10 nmol de nucléosides dans un produit adsorbable DE81 en moins de 30 min à 74°C dans des conditions de dosage.
Définition d'une unité : Une unité d’ADN polymérase est la quantité d’enzyme nécessaire pour catalyser l’incorporation de 10 nmol de nucléosides dans un produit adsorbable DE81 en moins de 30 min à 74°C dans des conditions de dosage.
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | Polymérase d’ADN Taq (5 U/μl), tampon standard 10X avec Mg, tampon standard 10X sans Mg, 25 mM de MgCl2, mélange 10 mM de dNTP. Stockage à -20°C |
| Forme | Congelé |
| Format | Liquide congelé |
| Quantité | 5 x 250 U |
| À utiliser avec (application) | PCR standard |
Usage exclusivement réservé à la recherche (RUO)