Learn More
MP Biomedicals™ Taq ADN Pol
Un ADN polymérase thermostable utilisé pour la PCR, la RT-PCR, le séquençage de l’ADN et le marquage de l’ADN.
201.40€ - 1332.42€
Spécification
Contenu et stockage | Stockage à -20°C |
---|---|
Description | Taq ADN Pol |
Forme | Liquide |
À utiliser avec (application) | PCR, RT-PCR, séquençage de l’ADN, marquage de l’ADN, RT-PCR, Sequencing, Nucleic Acid Labeling |
Concentration | 5 U/μL |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11487020
|
MP Biomedicals™
11EPTQD025 |
250U |
201.40€
250 unités |
Expédition estimée: 28-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
11407030
|
MP Biomedicals™
11EPTQD925 |
10 x 250 U |
1332.42€
2500 unités |
Expédition estimée: 17-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Taq polymérase catalyse l'incorporation de dNTP dépendante des modèles d'ADN et dirigée par amorces d'oligonucléotides dans des brins d'ADN complémentaires.Il affiche à la fois des activités de polymérase et d'exonucléase 5′'à 3'.
Définition de l'unité :Une unité incorporera 10 nmol de dNTP totaux dans l'ADN précipitable par acide en 30 minutes à 74°C.
Taq polymérase catalyse l’incorporation de dNTP dépendante des modèles d’ADN et d’amorces d’oligonucléotides dans des brins d’ADN complémentaires. Il affiche à la fois 5' à 3' activités en polymérase et en exonucléase.Définition de l’unité : Une unité incorporera 10 nmol de dNTP totaux dans l’ADN précipitable par acide en 30 min. à 74°C.
Spécification
Stockage à -20°C | |
Liquide | |
5 U/μL |
Taq ADN Pol | |
PCR, RT-PCR, séquençage de l’ADN, marquage de l’ADN, RT-PCR, Sequencing, Nucleic Acid Labeling |