Learn More
Thermo Scientific™ Taq DNA Polymerase, native (5 U/μL)
Code produit. p-200086901 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Format:
With BSA
Without BSA
Conditionnement:
500 unités
Code produit. 10756421
Marque: Thermo Scientific™ EP0072
Edge
Thermo Scientific Native Taq DNA Polymerase is a highly thermostable DNA polymerase of the thermophilic bacterium Thermus aquaticus.
Thermo Scientific Taq DNA Polymerase, native, is a highly thermostable DNA polymerase of the thermophilic bacterium Thermus aquaticus. The enzyme catalyzes 5' to 3' synthesis of DNA, has no detectable 3' to 5' exonuclease (proofreading) activity, and possesses low 5' to 3' exonuclease activity. In addition, the polymerase exhibits deoxynucleotidyl transferase activity, which frequently results in the addition of extra adenines at the 3'-end of PCR products. Native Taq DNA Polymerase is preferred for amplification of bacterial DNA sequences homologous to those found in E. coli.
Points clés
  • La demi-vie thermostable est supérieure à 40 min à 95°C.
  • Génère des produits de PCR avec des saillies de 3’-dA.
  • Fourni avec deux tampons Tampon 10X Taq avec KCI et tampon 10X Taq avec (NH4)2SO4. Ce dernier permet une PCR à une large plage de concentrations en magnésium et diminue l’amorçage non spécifique.
  • Incorpore des nucléotides modifiés (par ex., des nucléotides marqués à la biotine, à la digoxigénine, par fluorescence).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Concentration 5 U/μl
Contenu et stockage Taq DNA Polymerase, native (5 U/μL), 100 μL
• 10X Taq Buffer with KCl, 2 x 1.25 mL
• 10X Taq Buffer with (NH4)2SO4, 2 x 1.25 mL
• 25 mM MgCl2, 2 x 1.25 mL
• BSA (20 mg/mL), 0.25 mL
Store at -20°C.
Format With BSA
Polymérase ADN polymérase Taq
Température de réaction optimale 72°C
Type de produit ADN polymérase
Quantité 500 unités
Catégorie de recherche PCR
Conditions d’expédition Dry Ice
À utiliser avec (application) Standard PCR