Learn More
MP Biomedicals™ Mélange de PCR prêt à l’emploi Taq-&GO
Code produit. 11437010 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Click to view available options
Quantité:
1 ml
10 x 1 ml
Conditionnement:
1mL
Code produit. 11437010
Marque: MP Biomedicals™ 11EPTAG110
Un Reaction Mix 5X optimisé et prêt à l’emploi pour la PCR
Simple d’utilisation : ajoutez 10 μl de Taq-&GO à un volume de 40 μl contenant le modèle souhaité et les amorces et le Reaction Mix sont prêts.
Définition de l’unité : Une unité incorpore 10 nmol de dNTP totaux dans l’ADN précipitable par acide en 30 min. à 74°C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Stockage à -20°C.
Quantité 10 x 1 ml
À utiliser avec (application) Standard PCR