Learn More
MP Biomedicals™ Vrac Taq Pol
Code produit. 11477010 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Click to view available options
Quantité:
1000U
10 x 250 U
250U
3 x 250 U
5 x 1 000 U
Conditionnement:
1000 unités
250 unités
750 unités
Code produit. 11477010
Marque: MP Biomedicals™ 11EPTQA100
Pour les applications des sciences de la vie
  • Prêt pour le marquage CE IVD des applications cliniques
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Concentration 5 U/μl
Description Vrac Taq Pol
Quantité 1000U
Comprend iTaq/i ADN polymérase, tampon standard 10X avec Mg, tampon standard 10X sans Mg, 25 mM de MgClsub2/sub
Usage exclusivement réservé à la recherche