Learn More
Plaques à 96 puits B humains de micro-ARN avancé TaqMan™, rapides
Tous les produits Applied Biosystems ProduitsDescription
Ce produit contient un ensemble de 4 plaques pour le profilage de 376 micro-ARN uniques maximum et comprend des contrôles de micro-ARN endogènes et exogènes pour la normalisation des résultats des données.
Les caractéristiques des plaques à 96 puits B humains de micro-ARN avancé TaqMan comprennent :
- Reproductibilité—les dosages pré-marqués sont conçus pour réduire les erreurs de pipetage et minimiser la variabilité expérimentale
- Économie d’échantillons—nécessite seulement 2 μl de plasma/sérum purifié ou 1–10 ng d’ARN total par échantillon
- Contenu mis à jour—contenu du dosage mis à jour pour mirBase v.21
- Facile à utiliser—il suffit d’ajouter un mélange de miR-Amp dilué et de Master Mix et d’exécuter la qPCR ; aucun pipetage supplémentaire n’est nécessaire
- Chimie de qPCR TaqMan de référence—Les dosages de micro-ARN avancé TaqMan s’appuient sur le pipeline de conception et le système de validation des dosages bio-informatiques leaders sur le marché de Thermo Fisher Scientific pour contribuer à garantir une haute spécificité et une réactivité croisée minimale, même pour les familles de micro-ARN étroitement liées
Les plaques de micro-ARN avancé TaqMan requièrent l’utilisation du kit de synthèse d’ADNc avancé TaqMan, qui utilise une chimie de transcription inverse universelle (RT) pour préparer le modèle d’ADNc à utiliser avec les dosages de micro-ARN avancé TaqMan pour la détection et la quantification des micro-ARN humains matures dans les échantillons biologiques.
Ces plaques ne sont pas compatibles avec le kit de synthèse d’ADNc de micro-ARN TaqMan de première génération, qui utilise une chimie de transcription inverse spécifique au micro-ARN.
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | Conserver à température ambiante. |
| Méthode de détection | Amorce-sonde |
| Format | Plaque à 96 puits |
| GC-Rich PCR Performance | Élevé |
| Méthode PCR | RT-qPCR en 2 étape |
| Vitesse de réaction | Rapide |
| À utiliser avec (équipement) | 7500 Fast System, 7900HT Fast System, QuantStudio™ 12k Flex, QuantStudio™ 3, QuantStudio™ 5, QuantStudio™ 6 Flex, QuantStudio™ 7, ViiA™ 7 System, StepOnePlus™ System |
| Gamme de produits | TaqMan |
| Type de produit | Plaque à 96 puits de micro-ARN humain avancé |
| Quantité | 4 plates |
| Afficher plus |