Learn More
Applied Biosystems™ TaqMan™ Array Human Angiogenesis
Tous les produits Applied Biosystems ProduitsDescription
Le panneau des essais de cette plaque cible les facteurs de croissance connus de l’angiogenèse tels que le VEGF ainsi que les inhibiteurs dérivés de la matrice tels que l’endostatine. En outre, le panneau contient des marqueurs et des cibles pour l’angiogenèse et la lymphangiogenèse. Les plaques de signature génétique sont des plaques à 96 puits préconfigurées avec les dosages d’expression génétique TaqMan les plus appropriés pour un processus biologique, une voie ou un état pathologique spécifique. Chaque plaque contient des dosages prédéfinis et des contrôles endogènes séchés dans les puits, prêts pour l’évaluation précise d’une signature génétique entière au cours d’une seule expérience simple.
Les plaques TaqMan Array contiennent les mêmes dosages d’expression génétique TaqMan disponibles sur le marché depuis des années sous un format pratique, sec et à 96 puits. Des essais menés de façon approfondie n’ont détecté aucune différence de performances entre les dosages TaqMan au format traditionnel et les dosages séchés dans une plaque de support TaqMan.
Chaque boîte de plaques TaqMan Array est livrée avec un CD contenant la carte des plaques, ainsi que les détails de chaque dosage TaqMan. Ces informations sont importées dans l’instrument de PCR en temps réel pour favoriser un marquage correct des données et l’accès aux numéros d’identification du dosage en vue d’une simple réorganisation.
- Abordable ; commande minimum de trois plaques ; idéal pour les projets de petite, moyenne ou grande taille
- Livraison rapide ; sur votre paillasse en quelques jours
- Pratique ; amorce pour PCR séchée et ensembles de sondes TaqMan™ fournis dans une plaque de 96 puits ; ajoutez simplement le Master Mix et votre échantillon
- Les plaques TaqMan Array ont été optimisées pour une utilisation avec le Master Mix d’expression génétique TaqMan, mais elles sont également compatibles avec le Master Mix pour PCR universel TaqMan
- Pour les études utilisant des cellules en culture, les plaques TaqMan Array sont également compatibles (et recommandées) avec le kit TaqMan Gene Expression Cells-to-Ct™
- Les plaques TaqMan Array doivent être exécutées sur un instrument de PCR en temps réel avec une capacité de plaques de 96 puits
- Les plaques ont été validées pour une utilisation sur les systèmes de PCR en temps réel Applied Biosystems™ 7000 HT, 7300, 7500 et 7900, et HT à l’aide de blocs de 96 puits standard, de conditions de cycle PCR standard et de réactions de 20 μl
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | Chaque puits de plaque TaqMan™ Array contient un dosage TaqMan™ unique pour une réaction de 20 μl. Les plaques peuvent être stockées à température ambiante ou à 4°C. |
| Forme | Séché |
| Format | plaque à 96 puits |
| Vitesse de réaction | Étalon |
| Modification interne de la sonde | MGB (liant au sillon mineur) (3’), extincteur non fluorescent (3’), FAM (5’). |
| Marqueur ou colorant | FAM |
| Gamme de produits | TaqMan |
| Méthode de purification | Étalon |
| Quantité | 1 standard plate |
| Catégorie de recherche | Angiogenèse, oncologie |
| Afficher plus |