Learn More
Applied Biosystems™ TaqMan™ Array Human Phosphodiesterase
Les plaques TaqMan™ Array contiennent les mêmes dosages d’expression génétique TaqMan™ de haute qualité qui sont disponibles dans le commerce depuis des années dans un format à 96 puits, pratique et sec.
Marque: Applied Biosystems™ 4414075
Code nomenclature Nacres: NA.55
Informations supplémentaires : Poids : 0.00450kg
Description
The panel of assays in this plate targets genes from five families: Cyclic Nucleotide Phosphodiesterases; Nucleotide pyrophosphatase/phosphodiesterases; Acid sphingomyelinases; Neutral membrane sphingomyelin phosphodiesterases; Glycerophosphodiester phosphodiesterases. Gene Signature Plates are 96-well plates that are pre-configured with the most appropriate Applied Biosystems™ TaqMan Gene Expression Assays for a specific biological process, pathway, or disease state. Each plate contains predefined assays and endogenous controls dried-down in the wells, ready for accurate assessment of an entire gene signature in one simple experiment.
TaqMan Array Plates contain the same TaqMan Gene Expression Assays that have been available for years in a dried, 96-well format. Tests have found no difference in performance between TaqMan Assays supplied in the liquid format and assays dried into a TaqMan Array Plate.
Ideal for projects such as validation of microarray and RNAi data, and pathway studies, the plates include enough TaqMan Assay in each well for one 20μL reaction.
Each pack of TaqMan™ Array Plates is shipped with a CD containing the plate map along with details of each TaqMan Assay. This information is imported into the real-time PCR instrument to enable proper labeling of data and easy access to Assay ID numbers for simple reordering.
- Abordable ; commande minimum de trois plaques ; idéal pour les projets de petite, moyenne ou grande taille
- Livraison rapide ; sur votre paillasse en quelques jours
- Pratique ; amorce pour PCR séchée et ensembles de sondes TaqMan fournis dans une plaque de 96 puits ; ajoutez simplement le Master Mix et l’échantillon
- Les plaques TaqMan Array ont été optimisées pour une utilisation avec le Master Mix d’expression génétique TaqMan, mais elles sont également compatibles avec le Master Mix pour PCR universel TaqMan
- Pour les études utilisant des cellules en culture, les plaques TaqMan Array sont également compatibles (et recommandées) avec le kit TaqMan Gene Expression Cells-to-Ct™
- Les plaques TaqMan Array doivent être exécutées sur un instrument de PCR en temps réel avec une capacité de plaques de 96 puits
- Les plaques ont été validées pour une utilisation sur les systèmes de PCR en temps réel Applied Biosystems™ 7000 HT, 7300, 7500 et 7900, et HT à l’aide de blocs de 96 puits standard, de conditions de cycle PCR standard et de réactions de 20 μl
Spécification
Chaque puits de plaque TaqMan™ Array contient un dosage TaqMan™ unique pour une réaction de 20 µl. Les plaques peuvent être stockées à température ambiante ou à 4°C. | |
plaque à 96 puits | |
MGB (liant au sillon mineur) (3’), extincteur non fluorescent (3’), FAM (5’) | |
TaqMan™ | |
Neurobiologie, transduction de signal, voie(s) liée(s) aux biomarqueurs, toxicologie et métabolisme des médicaments, développement | |
Expression génétique |
Séché | |
Étalon | |
FAM | |
Étalon | |
Humaine | |
1 réaction de 20 μl |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.