Learn More
Applied Biosystems™ TaqMan™ Array Human Tumor Metastasis
Tous les produits Applied Biosystems Produits
Click to view available options
Quantité:
1 standard plate
Conditionnement:
1 kit
Description
Ces plaques à 96 puits sont préconfigurées avec les dosages d’expression génétique TaqMan™ les plus appropriés pour un processus biologique, une voie ou un état de maladie spécifique. Chaque plaque contient des dosages prédéfinis et des contrôles endogènes séchés dans les puits, prêts pour l’évaluation précise d’une signature génétique entière au cours d’une seule expérience simple. Les dosages TaqMan (sonde TaqMan et ensembles d’amorces pour PCR) sont considérés comme l’étalon or dans l’analyse de l’expression génétique, ce qui vous permet d’atteindre une spécificité et une sensibilité élevées et une large gamme dynamique.
- Collections complètes : choisissez parmi plus de 130 puces à ADN et plaques de signature génétique TaqMan™ préconçus, ou personnalisez votre propre plaque en sélectionnant parmi nos 1,3 million de dosages inventoriés sur 24 espèces.
- Abordable : commande minimum d’une seule plaque de signature génétique ou de six plaques personnalisées.
- Pratique : sonde TaqMan séchée et ensembles d’amorces fournis dans des plaques à 96 puits ; ajoutez simplement le Master Mix et l’échantillon, puis exécutez.
- Résultats rapides : le format rapide donne généralement des résultats en moins d’une heure.
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | Chaque puits de plaque TaqMan™ Array contient un dosage TaqMan™ unique pour une réaction de 20 μl. Les plaques peuvent être stockées à température ambiante ou à 4°C. |
| Forme | Séché |
| Format | plaque à 96 puits |
| Vitesse de réaction | Étalon |
| Modification interne de la sonde | MGB (liant au sillon mineur) (3’), extincteur non fluorescent (3’), FAM (5’). |
| Marqueur ou colorant | FAM |
| Gamme de produits | TaqMan |
| Méthode de purification | Étalon |
| Quantité | 1 standard plate |
| Catégorie de recherche | Oncologie |
| Afficher plus |