Learn More
Applied Biosystems™ Réactifs de contrôles positifs internes exogènes TaqMan™
Tous les produits Applied Biosystems Produits
Description
- Les réactifs de contrôles positifs internes exogènes Applied Biosystems™ TaqMan™ contiennent un contrôle positif interne (IPC) préoptimisé avec des amorces préconçues et une sonde TaqMan™.
- L’IPC peut être inoculé dans des échantillons afin de distinguer les véritables négatifs de cibles de l’inhibition par PCR.
- Ce kit permet aux utilisateurs d’amplifier de l’ADN cible en faible nombre de copies dans le même tube contenant l’IPC.
- Bien que les ADN de la cible et de l’IPC puissent avoir un nombre de copies initial différent, la concentration des amorces de l’IPC dans la réaction de PCR est limitante pour que l’efficacité d’amplification de la réaction cible ne soit pas compromise.
- Les amorces préconçues et les sondes TaqMan™ évitent la préparation des essais.
- Les recommandations de développement de dosage rapide peuvent minimiser le temps d’optimisation. Composants séparés qui offrent une configuration des dosages plus souple.
- Les réactifs peuvent être stockés entre 2°C et 4°C s’ils doivent être consommés dans un délai d’un mois.
- Dans le cas contraire, conserver entre -20°C et -25°C.
Remarque : Il ne s’agit pas d’un kit quantitatif. Il ne doit pas être utilisé pour la normalisation. Au contraire, ce kit est conçu pour distinguer les types de résultats négatifs : un appel négatif pour la séquence cible et un appel positif pour l’IPC indiquent qu’aucune séquence cible n’est présente et un appel négatif pour la séquence cible et un appel négatif pour l’IPC suggèrent une inhibition de la PCR.
Informations sur la commande
Remarque : Il ne s’agit pas d’un kit quantitatif. Il ne doit pas être utilisé pour la normalisation. Au contraire, ce kit est conçu pour distinguer les types de résultats négatifs : une classification négative pour la séquence cible et une classification positive pour l’IPC indiquent qu’aucune séquence cible n’est présente.
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | Contient 5 des éléments suivants : • 1 ml de 10X Exo IPC Mix • 120 μl de 10X Exo IPC Block • 200 μl de 50X Exo IPC DNA Conserver entre -20°C et -25°C. Les réactifs peuvent être stockés à 2–4°C s’ils doivent être consommés dans un délai d’un mois. |
| Format | Tube(s) |
| GC-Rich PCR Performance | Faible |
| Méthode PCR | qPCR |
| Vitesse de réaction | Étalon |
| Concept écologique | Emballage durable |
| Modification interne de la sonde | Extincteur Tamra™ (3’), VIC™ (5’) |
| Gamme de produits | TaqMan |
| Type de produit | Réactif de contrôle positif interne exogène |
| Quantité | 1,000 reactions |
| Afficher plus |