Learn More
Applied Biosystems™ TaqMan™ Fast Virus 1-Step Multiplex Master Mix for qPCR (No ROX)
Tous les produits Applied Biosystems ProduitsDescription
TaqMan Fast Virus 1-Step Multiplex Master Mix (No ROX) is designed to enable dye flexibility for multiplexing up to four different RNA/DNA targets for high-throughput RT-qPCR. The 4X formulation enhances detection of both RNA and DNA viral pathogens, even in the presence of challenging PCR inhibitors. TaqMan Fast Virus master mix is used for sensitive pathogen detection in research samples as well as multiplex gene expression studies with low target input. It has a single-tube format for consistent handling and processing and is ideal for high-throughput workflows, delivering results in <30 minutes.
- Conçu pour permettre la flexibilité des colorants pour le multiplexage d’un maximum de quatre cibles ARN/ADN différentes pour la RT-qPCR à haut débit.
- La formulation 4X permet une meilleure détection des agents pathogènes viraux d’ARN et d’ADN, même en présence d’inhibiteurs de PCR difficiles.
- Le Master Mix TaqMan Fast Virus est utilisé pour la détection d’agents pathogènes sensibles dans les échantillons de recherche ainsi que pour les études d’expression génétique multiplex avec une faible entrée cible.
- Il a un format à tube unique pour une manipulation et un traitement cohérents.
- Idéal pour les flux de travail à haut débit, offrant des résultats en moins de 30 minutes.
- Optimisé pour détecter jusqu’à quatre cibles d’agents pathogènes viraux et d’expression génétique ARN/ADN.
- Master Mix 4X pour amplifier les cibles d’ARN et d’ADN à des niveaux d’entrée cibles faibles avec six journaux d’échelle dynamique.
- Formulé pour fonctionner en présence d’inhibiteurs communs de RT-qPCR présents dans le sang, les selles et autres échantillons complexes.
- La formulation est exempte de colorant ROX pour permettre l’utilisation d’autres colorants dans le canal précédemment utilisé pour mesurer le ROX.
- Le Master Mix en une étape et à un tube, offre un profil à exécution unique avec l’ARN et l’ADN et permet de combiner facilement des cibles sur une plaque.
- Augmentation de la vitesse de RT-qPCR sur les instruments rapides et standard.
Spécification
Spécification
| Concentration | 4X |
| Contenu et stockage | Contient un tube de 10 ml de mélange Master Mix RT-PCR 4X suffisant pour 2 000 réactions de 20 μl. Le Master Mix contient : • ADN polymérase AmpliTaq Fast pour démarrage à chaud • Transcriptase inverse MMLV thermostable • dNTP • Inhibiteurs de RNase • Tampon optimisé Conserver les tubes au congélateur (–15 à –25°C). |
| Méthode de détection | Amorce-sonde |
| Méthode PCR | RT-qPCR en 1 étape |
| Vitesse de réaction | Rapide ou standard |
| À utiliser avec (équipement) | 7500 Fast System, 7500 System, 7900HT System, QuantStudio™ 12k Flex, QuantStudio™ 3, QuantStudio™ 5, QuantStudio™ 6 Flex, QuantStudio™ 6 Pro, QuantStudio™ 7 Flex, QuantStudio™ 7 Pro, StepOne™, StepOnePlus™, ViiA™ 7 System |
| Capacité multiplex | Up to 4-plex |
| Colorant de référence passive | Aucun |
| Quantité | 1 x 10 mL |
| Conditions d’expédition | Glace carbonique |
| Afficher plus |