Learn More
Applied Biosystems™ TaqMan™ GAPDH Control Reagents (human)
Code produit. 10289424 Tous les produits Applied Biosystems Produits
Click to view available options
Quantité:
100 reactions
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10289424
Marque: Applied Biosystems™ 402869
Réactifs de contrôle TaqMan™ GAPDH (humains)
Le kit de réactifs de contrôle GAPDH Applied Biosystems™ TaqMan™ fournit des composants pour l’utilisation de la GAPDH humaine comme contrôle de normalisation dans vos réactions de PCR en temps réel. Le kit comprend l’ARN de contrôle humain, la sonde GAPDH TaqMan™ (sonde marquée au colorant JOE™) et les amorces GAPDH. Vous pouvez utiliser l’ADN ou l’ARN comme modèle cible.
  • Les amorces préconçues et la sonde marquée au colorant JOE™ TaqMan™ évitent la préparation des dosages
  • Les recommandations de développement de dosage rapide peuvent minimiser le temps d’optimisation
  • Composants séparés qui offrent une configuration des dosages plus souple
    Recommandations exhaustives incluses
    Applied Biosystems™ a développé un ensemble exhaustif de recommandations pour garantir une utilisation réussie des réactifs et des instruments PCR en temps réel Applied Biosystems™. Ces directives sont simples et faciles à suivre. De nombreuses variables classiques, comme la concentration de chlorure de magnésium et le protocole de cycle thermique lui-même, ont été standardisées, réduisant considérablement la durée du développement du dosage.
    Normalisation intégrée
    Tous les kits de réactifs PCR en temps réel Applied Biosystems™ contiennent une référence interne passive pour normaliser les fluctuations de fluorescence non liées à la PCR. La normalisation avec une référence interne passive minimise la variabilité de puits-à-puits qui peut avoir toutes sortes de causes, comme des erreurs de pipetage et l’évaporation de l’échantillon. La référence passive est également essentielle à l’obtention de résultats précis lorsque plusieurs sondes (avec différents colorants rapporteurs) sont combinées dans un seul tube.
    Remarques sur l’utilisation
    Les réactifs de contrôle GAPDH TaqMan™ sont utilisés avec le Master Mix pour PCR universel TaqMan™ ou les réactifs essentiels de PCR TaqMan™ pour la réaction en chaîne de la polymérase (PCR). Les réactifs de contrôle GAPDH TaqMan™ sont utilisés avec les réactifs Master Mix de RT-PCR en une étape TaqMan™, les réactifs essentiels de RT-PCR TaqMan™ EZ ou les réactifs RT-PCR TaqMan™ Gold pour la réaction en chaîne de la polymérase à transcription inverse en une étape (RT-PCR).
    Le processus de PCR et le processus de nucléase 5’ sont protégés par des brevets détenus par Roche Molecular Systems, Inc. et F. Hoffmann-La Roche Ltd.
    Remarque : Consultez le manuel de l’utilisateur ou la notice pour obtenir des informations sur la licence restreinte et sur la marque. Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spécification
    Contenu et stockage Jeu(x) et modèle(s) d’amorces-sondes de contrôle
    Modèle de contrôle ARN de contrôle d’origine humaine
    Format Tube
    GC-Rich PCR Performance Faible
    Méthode PCR RT-qPCR en 1 étape
    Vitesse de réaction Étalon
    Symbole de gène(s) GADPH
    Modification interne de la sonde Extincteur TAMRA™ (3’), JOE (5’)
    Marqueur ou colorant JOE
    Gamme de produits TaqMan
    Type de produit Réactifs de PCR en temps réel
    Quantité 100 reactions
    Conditions d’expédition Glace carbonique
    Espèces Humaine
    Suffisant pour 100 réactions
    Cible Analyse GAPDH
    Nbre de réactions 100 réactions