Learn More
Applied Biosystems™ Dosage de micro-ARN TaqMan™
GREENER_CHOICE
Code produit. 15383712 Tous les produits Applied Biosystems Produits
Click to view available options
Quantité:
L (2900 RT/2900 PCR reactions), Made to Order
M (750 RT/750 PCR reactions), Made to Order
S (50 RT/150 PCR reactions), Inventoried
S (50 RT/150 PCR reactions), Made to Order
XS (25 RT/75 PCR reactions), Made to Order
Conditionnement:
1 pièce
150 réactions
2900 réactions
750 réactions
Code produit. 15383712
Marque: Applied Biosystems™ 4440888
Dosage de micro-ARN TaqMan™
Applied Biosystems TaqMan MicroRNA Assays quantitate miRNAs with the specificity and sensitivity of TaqMan Assay chemistry. A simple, two-step protocol requires only reverse transcription with an miRNA-specific primer, followed by real-time PCR with TaqMan probes.
Les dosages de micro-ARN TaqMan™ quantifient les miARN avec la précision et la sensibilité de la chimie du dosage TaqMan™. Protocole simple en deux étapes qui ne nécessite qu’une transcription inverse avec une amorce spécifique à miARN, suivie d’une PCR en temps réel avec des sondes TaqMan™.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage • 1 tube contenant une amorce RT à une concentration de 5X (tailles XS et S), 20X (taille M) ou 60X (taille L)
• 1 contenant un mélange de 20X (tailles XS, S et M) ou 60X (taille L) dosage préformulé (1 sonde et 2 amorces).
Conserver à -15 à -25°C.
Description L (2 900 réactions de RT / 2 900 réactions de PCR), sur commande
Méthode de détection Amorce-sonde
Format Tube
GC-Rich PCR Performance Élevé
Méthode PCR qPCR
Vitesse de réaction Rapide
À utiliser avec (équipement) 7500 System, 7500 Fast System, 7900HT System, StepOne™, StepOnePlus™, ViiA™ 7 System, QuantStudio™ 3, QuantStudio™ 5, QuantStudio™ 6 Flex, QuantStudio™ 7 Flex, QuantStudio 6 Pro, QuantStudio 7 Pro, QuantStudio™ 12k Flex, QuantStudio™ Absolute Q Digital PCR System
Concept écologique Emballage durable
Gamme de produits TaqMan
Type de produit Dosage des micro-ARN
Quantité L (2900 RT/2900 PCR reactions), Made to Order
Conditions d’expédition Température ambiante
Suffisant pour 2900 réactions
Nbre de réactions 2900 réactions
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • TaqMan MicroRNA Assay
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Cancérogénicité Catégorie 2
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
Mention de danger
  • H351-Susceptible de provoquer le cancer.
  • H360-Peut nuire à la fertilité ou au foetus.
  • H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
Conseils de prudence
  • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
  • P202-Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité.
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
  • P314-Consulter un médecin en cas de malaise.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Formamide