Learn More
Applied Biosystems™ Dosage de micro-ARN TaqMan™
Tous les produits Applied Biosystems Produits
Click to view available options
Quantité:
L (2900 RT/2900 PCR reactions), Made to Order
M (750 RT/750 PCR reactions), Made to Order
S (50 RT/150 PCR reactions), Inventoried
S (50 RT/150 PCR reactions), Made to Order
XS (25 RT/75 PCR reactions), Made to Order
Conditionnement:
1 pièce
150 réactions
2900 réactions
750 réactions
Description
Applied Biosystems TaqMan MicroRNA Assays quantitate miRNAs with the specificity and sensitivity of TaqMan Assay chemistry. A simple, two-step protocol requires only reverse transcription with an miRNA-specific primer, followed by real-time PCR with TaqMan probes.
Les dosages de micro-ARN TaqMan™ quantifient les miARN avec la précision et la sensibilité de la chimie du dosage TaqMan™. Protocole simple en deux étapes qui ne nécessite qu’une transcription inverse avec une amorce spécifique à miARN, suivie d’une PCR en temps réel avec des sondes TaqMan™.
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | • 1 tube contenant une amorce RT à une concentration de 5X (tailles XS et S), 20X (taille M) ou 60X (taille L) • 1 contenant un mélange de 20X (tailles XS, S et M) ou 60X (taille L) dosage préformulé (1 sonde et 2 amorces). Conserver à -15 à -25°C. |
| Description | S (50 RT/150 réactions PCR), inventorié |
| Format | Tube |
| GC-Rich PCR Performance | Élevé |
| Méthode PCR | qPCR |
| Vitesse de réaction | Rapide |
| À utiliser avec (équipement) | 7500 System, 7500 Fast System, 7900HT System, StepOne™, StepOnePlus™, ViiA™ 7 System, QuantStudio™ 3, QuantStudio™ 5, QuantStudio™ 6 Flex, QuantStudio™ 7 Flex, QuantStudio 6 Pro, QuantStudio 7 Pro, QuantStudio™ 12k Flex, QuantStudio™ Absolute Q Digital PCR System |
| Concept écologique | Emballage durable |
| Gamme de produits | TaqMan |
| Type de produit | Dosage configurable |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- TaqMan MicroRNA Assays INV, SM
- Dangers
- Cancérogénicité Catégorie 2
- Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
- H351-Susceptible de provoquer le cancer.
- H360-Peut nuire à la fertilité ou au foetus.
- H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
- P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
- P202-Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
- P314-Consulter un médecin en cas de malaise.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
- MIXTURE LIST-Contient: formamide