Learn More
TaqMan™ Kit de transcription inverse micro-ARN TaqMan™
Code produit. p-7083421 Tous les produits Applied Biosystems Produits
Click to view available options
Suffisant pour:
1000 réactions
200 réactions
Conditionnement:
1000 réactions
200 réactions
Code produit. 10146854
Marque: TaqMan™ 4366596
Fournit les composants nécessaires pour 200 réactions optimales dans les dosages de micro-ARN TaqMan™.
Un kit très spécifique qui procède à l’analyse quantitative uniquement d’ARNmi matures et pas de précurseurs. Un kit sensible qui conserve les échantillons limités et ne nécessite que 1 à 10 nanogrammes d’ARN total. C’est un dosage RT-PCR rapide, simple et évolutif en deux étapes qui apporte des résultats de qualité élevée en moins de trois heures.
Les composants de ce kit s’utilisent avec l’amorce de transcription inverse fournie avec le dosage TaqMan™ MicroARN pour convertir le miARN en ADNc.
Informations sur la commande
Conditions d’expédition :Glace carbonique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Concentration 10X
Contenu et stockage Contient un tampon RT 10X, un mélange dNTP avec dTTp (100 M au total), un inhibiteur de RNase (20 U/μl) et une enzyme RT MultiScribe™ (50U/μl) pour 200 réactions. Conserver entre -15 et -25°C.
Méthode de détection Amorce-sonde
GC-Rich PCR Performance Élevé
Méthode PCR RT-qPCR en 2 étape
Vitesse de réaction Rapide
À utiliser avec (équipement) 7500 System, 7500 Fast System, 7900HT System, StepOne™, StepOnePlus™, ViiA™ 7 System, QuantStudio™ 3, QuantStudio™ 5, QuantStudio™ 6 Flex, QuantStudio™ 7 Flex, QuantStudio 6 Pro, QuantStudio 7 Pro, QuantStudio™ 12k Flex, QuantStudio™ Absolute Q Digital PCR System
Température de réaction optimale 42°C
Gamme de produits TaqMan
Type de produit Kit de transcription inverse des micro-ARN
Quantité 200 reactions
Transcriptase inverse MultiScribe™
Conditions d’expédition Glace carbonique
Suffisant pour 200 réactions
À utiliser avec (application) Analyse de micro-ARN
Fidélité (par rapport à Taq) 10 X
Type de produit final ADNc
Nbre de réactions 200 réactions
Format de réaction Composants séparés
Type d’échantillon ARN
Taille (produit final) 200 bp ou moins