Learn More
Applied Biosystems™ TaqMan™ PreAmp Master Mix (cDNA pre-amplification for qPCR)
Tous les produits Applied Biosystems Produits
Click to view available options
Nbre de réactions:
200 réactions
40 réactions
Conditionnement:
1 pièce
200 réactions
Description
QPCR kits
• xxx
• TaqMan™ PreAmp Master Mix Kit
• xxx
• TaqMan™ PreAmp Master Mix Kit
Informations sur la commande
Durée de conservation minimale garantie : 60 jours.
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | Contient le Master Mix 2X TaqMan™ PreAmp (1 ml). Conserver à 2–8°C. La durée de conservation minimale garantie est de 60 jours (date de péremption exacte imprimée sur le produit et le certificat d’analyse). |
| Méthode de détection | Amorce-sonde |
| GC-Rich PCR Performance | Élevé |
| Méthode PCR | qPCR |
| Polymérase | ADN polymérase AmpliTaq Gold |
| À utiliser avec (équipement) | 7500 Fast System, 7500 System, 7900HT System, QuantStudio™ 12k Flex, QuantStudio™ 3, QuantStudio™ 5, QuantStudio™ 6 Flex, QuantStudio™ 7, StepOne™, StepOnePlus™, ViiA™ 7 System |
| Colorant de référence passive | Sans ROX |
| Gamme de produits | TaqMan |
| Type de produit | Master Mix PreAmp |
| Quantité | 40 reactions |
| Afficher plus |