Learn More
Applied Biosystems™ TaqMan™ PreAmp Master Mix (cDNA pre-amplification for qPCR)
Tous les produits Applied Biosystems Produits
Click to view available options
Nbre de réactions:
200 réactions
40 réactions
Conditionnement:
1 pièce
200 réactions
Description
Le mélange maître TaqMan™ PreAmp permet : • Analyser l’ARNm d’échantillons précieux, tels que les microdissections par capture laser, les ponctions de biopsie et les tissus fixés au formol et inclus en paraffine (FFPE). • Tirer le maximum de profit d’un échantillon d’ADNc pas plus lourd que 1 ng pour réaliser 200 réactions de PCR en temps réel, dans le cadre d’analyses de l’expression génétique, en utilisant les dosages d’expression génétique TaqMan™. • Analyser jusqu’à 100 cibles d’expression génétique avec des temps de manipulation minimum. Préserve la régularité des cibles sans que la préamplification n’introduise de biais : Autrefois, les kits et techniques de préamplification étaient souvent responsables d’amplification irrégulière des cibles et de données incorrectes ou biaisées (comme le montraient les coefficients de corrélation faible entre les échantillons préamplifiés et non amplifiés). Le Master Mix TaqMan™ PreAmp amplifie sans biaiser et affiche une très grande corrélation entre l’ADNc amplifié et non amplifié. Flux de travaux simple : Avec le mélange maître TaqMan™ PreAmp, la configuration de la préamplification ne prend que quelques minutes. Après une mise en commun unique des dosages TaqMan™, la configuration de la préamplification (mélange des dosages mis en commun avec l’échantillon d’ADNc et le Master Mix TaqMan™ PreAmp) ne prend que cinq minutes supplémentaires. Un cycle dure 1,5 heure à l’aide du thermocycleur GeneAmp™ 9700. Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.
Informations sur la commande
Durée de conservation minimale garantie : 60 jours.
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | Contient un flacon de 5 ml de Master Mix 2X. Conserver entre 2 et 8°C. La durée de conservation minimale garantie est de 60 jours (date de péremption exacte imprimée sur le produit et le certificat d’analyse). |
| Méthode de détection | Amorce-sonde |
| Format | Flacon |
| GC-Rich PCR Performance | Élevé |
| Méthode PCR | qPCR |
| Vitesse de réaction | Étalon |
| À utiliser avec (équipement) | 7500 Fast System, 7500 System, 7900HT System, QuantStudio™ 12k Flex, QuantStudio™ 3, QuantStudio™ 5, QuantStudio™ 6 Flex, QuantStudio™ 7, StepOne™, StepOnePlus™, ViiA™ 7 System |
| Gamme de produits | TaqMan |
| Type de produit | Master Mix PreAmp |
| Quantité | 200 reactions |
| Afficher plus |