Learn More
Applied Biosystems™ Kit de base de réactifs fondamentaux pour dosages de protéines TaqMan™
Tous les produits Applied Biosystems Produits
Click to view available options
Nbre de réactions:
100 réactions
500
Conditionnement:
100 réactions
500 réactions
Description
Le kit de base des principaux réactifs destinés au dosage de la protéine TaqMan™ contient les réactifs nécessaires pour effectuer différentes étapes de ligature et d’amplification par PCR pour exprimer la protéine TaqMan™ par le biais d’expériences. Le dosage PCR universel contient des concentrations optimisées de sonde TaqMan™ et d’amorces d’oligonucléotides (directes et inversées) conçues pour amplifier une région du produit de ligature traité à la protéase pour la détection sur un système de PCR en temps réel Applied Biosystems.
Spécification
Spécification
| À utiliser avec (équipement) | Système 7500 Fast, système 7500, système 7900HT Fast, système 7900HT, système à 384 puits AB 7900 HT, StepOne™, mode rapide, StepOnePlus™, mode rapide |
| Gamme de produits | TaqMan |
| À utiliser avec (application) | Dosage de ligature de proximité |
| Contenu et stockage | Le kit de base de réactifs fondamentaux pour dosages de protéines TaqMan™ contient : ligase d’ADN, 500X (1 × 10 µL) Tampon de dilution de ligase, 1X (2 × 1,5 ml) Tampon de réaction de ligature, 20X (1 × 0,7 ml) Solution saline dans un tampon phosphate (PBS), 1X, pH 7,4 (1 × 1 ml) Protéase, 100X (1 × 10 µl) Essai PCR universel, 20X (1 × 120 µl) Stocker tous les composants entre -15 et -25°C. |
| Méthode de détection | Détection amorce-sonde |
| Marqueur ou colorant | FAM |
| Type de produit | Réactifs pour l’expression des protéines |
| Quantité | 100 réactions |
| Type d’échantillon | Cellules |
| Nbre de réactions | 100 réactions |
| Afficher plus |