Learn More
Applied Biosystems™ TaqMan™ Protein Assays Fast Master Mix (2X)
Tous les produits Applied Biosystems Produits
Click to view available options
Quantité:
100 reactions
Conditionnement:
1 pièce
Description
La concentration enzymatique, la force ionique et le pH de la protéine du mélange maître rapide TaqMan™ Master Mix sont optimisés pour l’amplification des séquences cibles d’oligonucléotides ligaturées préparées à l’aide des réactifs du dosage de la protéine TaqMan™. L’ADN polymérase inclus dans le master mix est conçu pour une efficacité et une spécificité de la PCR maximales lorsqu’il est utilisé avec la chimie de ligation.
L’exécution d’un dosage de protéines TaqMan™ complet (pré-conçu ou fabriqué avec le kit ouvert) nécessite un kit de base de réactifs fondamentaux et un kit Master Mix.
L’exécution d’un dosage de protéines TaqMan™ complet (pré-conçu ou fabriqué avec le kit ouvert) nécessite un kit de base de réactifs fondamentaux et un kit Master Mix.
Spécification
Spécification
| Concentration | 2X |
| Contenu et stockage | Conserver le kit entre 2 et 8°C. |
| Méthode de détection | Amorce-sonde |
| Méthode PCR | qPCR |
| Polymérase | ADN polymérase AmpliTaq Fast |
| Vitesse de réaction | Rapide |
| Technique | Dosage de ligature de proximité |
| À utiliser avec (équipement) | Système 7500 Fast, système 7500, système 7900HT Fast, système 7900HT, système à 384 puits AB 7900 HT, StepOne™, mode rapide, StepOnePlus™, mode rapide |
| Colorant de référence passive | ROX (pré-mélangé) |
| Gamme de produits | TaqMan |
| Afficher plus |