Learn More
Applied Biosystems™ Master Mix TaqPath™ qPCR, CG
GREENER_CHOICE
Code produit. 16278100 Tous les produits Applied Biosystems Produits
Click to view available options
Quantité:
1 x 5 mL
2 x 5 mL
10 x 5 mL
Conditionnement:
1 pièce
10 pièces
2 pièces
Code produit. 16278100
Marque: Applied Biosystems™ A16248
Conception dont la fonctionnalité est testée sur tous les lots afin de garantir une reproductibilité lot par lot pour la cohérence du cycle seuil et l’échelle dynamique dans une large gamme de dosages.
The master mix delivers confident results in both single and duplex reactions, even in the presence of inhibitors commonly found in clinical samples. All lots are functionally tested to help ensure lot-to-lot reproducibility for Ct consistency and dynamic range across a wide variety of assays. This General Purpose Reagent is labeled 'For Laboratory Use' and manufactured in an ISO 13485-certified and FDA-registered facility that adheres to cGMP principles. With stringent quality and premier performance, TaqPath qPCR Master Mix is a superior choice for your diagnostic testing or development needs.
Le Master Mix fournit des résultats fiables avec les réactions simples et en duplex, même en présence d’inhibiteurs couramment trouvés dans les échantillons cliniques. La fonctionnalité de tous les lots est testée afin de garantir une reproductibilité lot par lot pour la cohérence du cycle seuil et l’échelle dynamique dans une large gamme de dosages. Ce réactif à usage général est marqué ‘pour utilisation en laboratoire’ et fabriqué dans un établissement homologué par la FDA et certifié ISO 13485 qui répond aux normes BPFa. Grâce à ses tests de qualité stricts et à sa performance exceptionnelle, le Master Mix TaqPath qPCR est un choix privilégié pour vos tests de diagnostic ou besoins de développement.
Les caractéristiques du Master Mix TaqPath qPCR sont les suivantes :
• Détection efficace et linéaire de jusqu’à huit journaux grâce à l’expression génétique ou aux dosages de micro-ARN
• Permet une détection fiable des modèles à faible copie avec des résultats CT reproductibles
• Performances de multiplexage robustes avec des cibles exogènes ou endogènes
• Fabriqués avec des contrôles rigoureux de production et de procédés pour assurer la cohérence entre les lots
• Ensemble de conformité contenant les documents de conformité les plus demandés, disponibles ci-dessous
Le Master Mix TaqPath qPCR, CG, est une formulation 2X conçue pour l’analyse de l’expression génétique et du micro-ARN. Il contient de l’ADN polymérase thermostable rapide, de la glycosylase Uracil-N (UNG), des dNTP avec dUTP, du colorant ROX (référence passive) et des composants tampon optimisés pour une robustesse et une reproductibilité maximales.
Validé avec un large éventail de flux de travaux
Le Master Mix TaqPath qPCR, CG, a été validé pour fournir une spécificité et une échelle dynamique élevées destinées à être utilisées dans de nombreuses applications de PCR en temps réel. La formulation peut être exécutée dans des conditions de cycle rapides ou standard sur une grande variété de plateformes qPCR. La figure ci-dessous illustre l’excellente linéarité PCR sur une gamme d’entrées de 8 journaux de modèles avec une expression génétique et des dosages micro-ARN.
De plus, le Master Mix TaqPath qPCR, CG, a été développé pour maintenir une performance constante dans des réactions préassemblées pendant 48 heures maximum. La stabilité de ce mélange garantit aux utilisateurs de systèmes de manipulation des liquides à haut débit que les résultats de la première plaque mimeront ceux de la dernière. Le Master Mix TaqPath qPCR a été comparé à des Master Mix concurrents similaires et montre une sensibilité et une plage dynamique équivalentes ou meilleures pour une grande variété de cibles.
Détection sensible reproductible
Nous comprenons l’importance de détecter de manière fiable des cibles à faible copie pour votre qualité de test et votre interprétation des données. Le Master Mix TaqPath qPCR, CG, permet de générer des valeurs CT significatives et reproductibles pour la détection de ≤ 10 copies. La figure ci-dessous montre les résultats CT homogènes obtenus à partir de trois lots uniques lors de la détection d’entrées à 10 copies. Cette cohérence d’un lot CT à un autre est conservée dans plusieurs dosages avec différents attributs et niveaux d’expression afin de donner une confiance maximale dans vos résultats.
Optimisé pour le multiplexage
L’amplification simultanée de plusieurs dosages peut être bénéfique non seulement en tant que contrôle pour normaliser et détecter les anomalies dans les expériences, mais aussi pour améliorer l’efficacité et augmenter les économies pour les laboratoires. Le Master Mix TaqPath qPCR a été optimisé avec des enzymes et des concentrations de composants visant à faciliter le multiplexage tout en préservant la spécificité et il est validé pour des performances en duplex dans chaque lot de fabrication.
Tolérant aux inhibiteurs
Contrairement à d’autres Master Mix sur le marché, la formulation exclusive du Master Mix TaqPath qPCR permet des performances robustes, même en présence de substances qui peuvent normalement inhiber la PCR, telles que l’héparine, l’hématine ou l’EDTA, ce qui augmente votre confiance lorsque vous travaillez avec une variété d’échantillons cliniques complexes. Les Master Mix TaqPath démontrent une tolérance accrue aux inhibiteurs par rapport aux mélanges concurrents.
Pack de conformité
Afin de répondre efficacement à vos besoins en matière de conformité, les documents de conformité fréquemment demandés sont disponibles ici :
• Déclaration de qualité concernant les bonnes pratiques de fabrication actuelles (BPFa) auxquelles adhèrent les Master Mix TaqPath
• Certificat d’analyse (COA) détaillé spécifique au lot (voir ci-dessous dans la section Documents & Téléchargements)
•Support d’évaluation de fournisseur
   -- Auto-évaluation remplie
   -- Certificats ISO du site de fabrication
• Pour les questions concernant la conformité à EU Reach, envoyez un e-mail à “LSGChemicalCompliance@thermofisher.com”
• Déclaration ESB/EST
• Enregistrement du contrôle des changements de la notification de contrôle
Vous ne trouvez pas le document de conformité que vous recherchez ? L’assistance technique est là pour vous aider.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Concentration 2X
Contenu et stockage Conserver au réfrigérateur (2°C à 8°C).
Méthode de détection Amorce-sonde
Forme Liquide
Format Flacon
Méthode PCR qPCR
Polymérase ADN polymérase Fast
Vitesse de réaction Rapide ou standard
À utiliser avec (équipement) QuantStudio Dx, 7500 Fast Dx
Capacité multiplex Duplex
Colorant de référence passive ROX (pré-mélangé)
Gamme de produits TaqPath
Type de produit Master Mix de qPCR
Quantité 10 x 5 mL
Sensibilité Down to 10 copies
Suffisant pour 5000 réactions
Spécificité cible cDNA or gDNA only
À utiliser avec (application) Expression génétique, Détection des virus, DNA Quantitation, Presence/Absence, miRNA analysis
Thermostabilité 48 hr., Assembled Reaction
Hot Start Fonctionnalité Hot-Start intégrée
Nbre de réactions 5000 réactions
Type d’échantillon ADNc, ADN
Volume 10 x 5 ml
Comprend dUTP, UNG/UDG
Inhibitor Tolerance (Simple) High