Learn More
Invitrogen™ Kit ELISA pour TARC/CCL17 humain
Code produit. p-7231091
Click to view available options
Quantité:
10 x 96 tests
5 x 96 tests
96 dosages
Conditionnement:
1 kit
1 pièce
10 pièces
Code produit. 15404933
Marque: Invitrogen™ EHCCL17
ELISA
The Human TARC/CCL17 ELISA quantitates Hu TARC in human serum, plasma, or cell culture medium. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant Hu TARC. Principle of the method The Human TARC solid-phase sandwich ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) is designed to measure the amount of the target bound between a matched antibody pair. A target-specific antibody has been pre-coated in the wells of the supplied microplate. Samples, standards, or controls are then added into these wells and bind to the immobilized (capture) antibody. The sandwich is formed by the addition of the second (detector) antibody, a substrate solution is added that reacts with the enzyme-antibody-target complex to produce measurable signal. The intensity of this signal is directly proportional to the concentration of target present in the original specimen. Rigorous validation Each manufactured lot of this ELISA kit is quality tested for criteria such as sensitivity, specificity, precision, and lot-to-lot consistency. See manual for more information on validation.
Le ligand TARC (CCL17) appartient à la famille des chimiokines CC. Il s’agit d’une petite cytokine et le gène est situé sur le bras q du chromosome 16, chez l’humain, ainsi que d’autres chimiokines. La TARC se lie spécifiquement aux cellules T et interagit avec les récepteurs de chimiokine CCR4 et CCR8. Elle joue un rôle important dans le développement des cellules T dans le thymus ainsi que dans le transport et l’activation des cellules T matures.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Numéro d’adhésion Q92583
Plage de dosage 10,2-2500 pg/ml
Sensibilité du dosage 5 pg/ml
Plage d’étalonnage 5 pg/ml à 2500 pg/ml
Doser ELISA sandwich en phase solide
Conjugué Biotine
Type de produit Kit ELISA
Famille de protéines Chimiokine & récepteurs
Type d’échantillon Sérum, Surnageant, Surnageant
Spécificité Ce kit ELISA ne montre aucune réactivité croisée avec les cytokines testées suivantes : angiogénine humaine, BDNF, BLC, ENA-78, FGF- 4, IL-1 alpha, IL-1 bêta, IL-2, IL-3, IL-4, IL-5, IL-7, IL-8, IL-9, IL-10, IL-11, IL-12 p70, IL-12 p40, IL-13, IL-15, IL-309, IP-10, G-CSF, GM-CSF, IFN-gamma, leptine, MCP-1, MCP-2, MCP-3, MDC, MIP-1 alpha, MIP-1 bêta, MIP-1 delta, PARC, PDGF, RANTES, SCF, TGF-bêta TIMP-1, TIMP-2, TNF-alpha, TNF-bêta, TPO, VEGF.
Suffisant pour 96 dosages
Espèces cibles Humaine
À utiliser avec (application) ELISA, dosage des protéines, biologie des protéines, cancérologie, immunologie, neuroscience, neurobiologie, détection des protéines, analyses protéiques
À utiliser avec (équipement) Lecteur de microplaques colorimétriques
Identification génétique (Entrez) 6361
Symbole de gène(s) A-152E5.3,ABCD-2,SCYA17,TARC
Coefficient de variation inter-dosage < 12 %
Coefficient de variation intra-dosage < 10 %
Contenus des kits Plaque à 96 puits pré-enduite, Étalon, Concentrat de diluant de dosage, Anticorps de détection biotinylé, Tampon de lavage, Chromogène, Solution d’arrêt, Couvercles de plaques adhésives, Couvercles de plaques adhésives
Marqueur ou colorant HRP
Quantité 96 dosages
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Immunologie
Volume d’échantillon Plasma, 50 μl ; sérum, 50 μl ; surnageant, 100 μl
Conditions de stockage 2°C à 8°C
Synonyme A-152E5.3, ABCD-2, SCYA17, TARC
Cible Humaine
Heure du test 1 heures 20 min
Durée totale du dosage 4 heures 45 min