Learn More
Acide tartrique, qualité réactif ACS, Ricca Chemical
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Tartaric Acid |
| % min. CAS | 98.0 |
| % max. CAS | 100.0 |
| Quantité | 500 g |
| Conditionnement | Bouteille blanche poly à large bouche |
| Pourcentage de pureté | Min. 99 % |
| Qualité | ACS |