Learn More
Acide tartrique, AR, granulaire, Macron Fine Chemicals™
Code produit 15558674
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 g
Conditionnement:
500g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15558674 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15558674 Fournisseur Avantor Macron Code fournisseur 231204
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    337.61€
    247.20€ / 500g
    Économisez 90.41€
    26% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 06-08-2027
Spécification
Nom chimique ou matériau Tartaric Acid
CAS 87-69-4
Quantité 500 g
Conditionnement POLYSTORMOR
Forme physique Granulaire
Formule moléculaire C4H6O6
Numéro MDL MFCD00064207
Synonyme l-tartaric acid, l-+-tartaric acid, l +-tartaric acid, 2r,3r-2,3-dihydroxysuccinic acid, tartaric acid, 2r,3r-2,3-dihydroxybutanedioic acid, r,r-tartaric acid, +-l-tartaric acid, dextrotartaric acid, l-threaric acid
Clé InChI FEWJPZIEWOKRBE-UHFFFAOYNA-N
SMILES OC(C(O)C(O)=O)C(O)=O
Nom IUPAC Acide (2R,3R)-2,3-dihydroxybutanedioïque
Poids moléculaire (g/mol) 150.09
CID PubChem 444305
ChEBI CHEBI:15671
Poids de la formule 150.09
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • L(+)-Tartaric Acid
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: L(+)-Tartaric acid