Learn More
Solution de tartrate pour la matrice H2O de chromatographie d’échange d’ions de 1 g/l, Fisher chemical™
Tous les produits Fisher Chemical Produits
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Tartrate |
| Conditionnement | Flacon |
| Forme physique | Liquide |
| Concentration | 1 g/L |
| Type | Solution étalon à composant unique de chromatographie ionique |
| Solvent or Matrix | Water |
| Quantité | 100 mL |