Learn More
Acide tartronique, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11450197
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0,1g
0,5g
Conditionnement:
0.10g
0.50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11450197 0,5g 0.50g
11440197 0,1g 0.10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11450197 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B21640.02
 Article restreint
Expédition estimée: 20-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 80-69-3 | C3H4O5 | 120.06 g/mol
L’acide tartronique est utilisé comme réactif dans l’oxydation catalytique avec de l’air pour former de l’acide mésoxalique.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / de produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’acide tartronique est utilisé comme réactif dans l’oxydation catalytique avec de l’air pour former de l’acide mésoxalique.
Solubilité
Soluble dans l’eau et l’alcool.
Remarques
Stocker dans un endroit frais. Incompatible avec les bases, les agents oxydants et les agents réducteurs.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 80-69-3
Formule moléculaire C3H4O5
Poids moléculaire (g/mol) 120.06
Numéro MDL MFCD00004237
Clé InChI ROBFUDYVXSDBQM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme tartronic acid, hydroxymalonic acid, 2-hydroxymalonic acid, propanedioic acid, hydroxy, tartronicacid, 2-tartronic acid, hydroxypropanedioic acid, 2-hydroxymalonate, malonic acid, hydroxy, hydroxymalonate
CID PubChem 45
ChEBI CHEBI:16513
Nom IUPAC Acide 2-hydroxypropanedioïque
SMILES C(C(=O)O)(C(=O)O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Tartronic acid
Point de fusion ∼151°C (décomposition)
Quantité 0,5g
Plage de pourcentage du dosage 0.98
Beilstein 1209791
Merck Index 14,9073
Informations sur la solubilité Soluble in water and alcohol.
Poids de la formule 120.06
Pourcentage de pureté 98%