missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MedChemExpress TAT peptide

Code produit. 16442749
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
1 mg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 16442749

Marque: MedChemExpress HYP0282

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.

Demandez un prix pour cet article ici.

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

MedChemExpress TAT peptide is a cell penetrating peptide (GRKKRRQRRRPQ) derived from the trans-activating transcriptional activator (Tat) from HIV-1.

Spécification

Contenu et stockage Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
À utiliser avec (application) COVID-19-immunoregulation
Poids moléculaire 1621.91 g/mol
Type de produit Peptides
Quantité 1 mg
Conditions d’expédition Room temperature
Correction du contenu d'un produit

Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis