Learn More
Taurine, Mikromol™
Code produit 17967084
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
Conditionnement:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17967084 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17967084 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM1395.000250
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
Taurine
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Taurine
CAS 107-35-7
Noms d’analytes ou de composants Taurine
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C2 H7 N O3 S
Synonyme 2-Aminoethanesulfonic Acid, Taurine (8CI), 2-Aminoethanesulfonic acid, 1-Aminoethane-2-sulfonic acid, 2-Aminoethane-1-sulfonic acid, 2-Aminoethylsulfonic acid, 2-Sulfoethylamine, NSC 32428, O-Due, Taufon, Taukard, Tauphon, Tauramin, β-Aminoethylsulfonic acid
Formule InChI InChI=1S/C2H7NO3S/c3-1-2-7(4,5)6/h1-3H2,(H,4,5,6)
SMILES NCCS(=O)(=O)O
Nom IUPAC Acide 2-aminoéthanesulfonique
Poids moléculaire (g/mol) 125.15
Quantité 250 mg
Poids de la formule 125,0147 g/mol