Learn More
Taurine, Tocris Bioscience™
Code produit. 18025232
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
Code produit. 18025232
Marque: Tocris Bioscience 0209/1G
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Non-selective, endogenous glycine receptor partial agonist
One of the most abundant free amino acids in the brain. A partial agonist at the inhibitory glycine receptor. May be used in protocols for the generation of retinal pigment epithelial cells from hPSCs
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Taurine
CAS 107-35-7
Formule moléculaire C2H7NO3S
Numéro MDL MFCD00008197
Quantité 1 g
Synonyme taurine, tauphon, ethanesulfonic acid, 2-amino, l-taurine, 2-aminoethylsulfonic acid, o-due, 2-sulfoethylamine, taufon, aminoethanesulfonic acid, aminoethylsulfonic acid
Clé InChI XOAAWQZATWQOTB-UHFFFAOYSA-N
SMILES NCCS(O)(=O)=O
Nom IUPAC 2-aminoethane-1-sulfonic acid
Poids moléculaire (g/mol) 125.14
CID PubChem 1123
ChEBI CHEBI:15891
Poids de la formule 125.14
Pourcentage de pureté >98%