Learn More
Acide taurodésoxycholique, sel sodique hydraté, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10716822 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
25g
5g
Code produit. 10716822
Marque: Thermo Scientific Acros 336840010
Demander un format en vrac ou personnalisé
Edge
L’acide taurodésoxycholique, hydrate de sel de sodium, 97 %, numéro CAS 207737-97-1, également connu sous le nom de taurodésoxylate de sodium, est un conjugué de taurine d’acide biliaire de l’acide désoxycholique et agit comme détergent.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Description générale
• L’acide taurodésoxycholique, hydrate de sel de sodium, est un acide biliaire dérivé de l’acide désoxycholique
•Il s’agit également d’un acide conjugué d’un taurodésoxycholate avec une activité détergente • Il se forme dans le foie par la conjugaison du désoxycholate à un groupe de taurine, généralement présent sous forme de sel de sodium
Applications
• L’acide taurodésoxycholique, l’hydrate de sel de sodium, a été étudié pour évaluer l’adsorption des acides biliaires et des sels dans les tissus fibreux végétaux
•Il a été utilisé comme détergent anionique important pour la solubilisation des protéines
•Ce composé montre des activités cholagogues et de cholérèse
• Il a également été utilisé pour explorer une méthodologie permettant de déterminer les sels biliaires conjugués et non conjugués dans le sérum et le liquide jéjunal
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 207737-97-1
Formule moléculaire C26H44NNaO6S
Poids moléculaire (g/mol) 521.69
Numéro MDL MFCD00149238
Clé InChI YXHRQQJFKOHLAP-FVCKGWAHSA-M
Synonyme Sodium taurodeoxylate
CID PubChem 23702150
Nom IUPAC sodium ; 2-[[(4R)-4-[(3R,5R,8R,9S,10S,12S,13R,14S,17R)-3,12-dihydroxy-10,13-diméthyl-2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tétradécahydro-1H-cyclopenta[a]phénanthrén-17-yl]pentanoyl]amino]éthanesulfonate ; hydrate
SMILES [Na+].[H][C@@]12CC[C@H]([C@H](C)CCC(=O)NCCS([O-])(=O)=O)[C@@]1(C)[C@@H](O)C[C@@]1([H])[C@@]2([H])CC[C@]2([H])C[C@H](O)CC[C@]12C
Spécification
Nom chimique ou matériau Taurodeoxycholic acid, sodium salt hydrate
Couleur Blanc
Note relative au nom 97%
Forme physique Poudre cristalline
Quantité 1 g
Spectre IR Authentique
Conditionnement Flacon en verre
Plage de pourcentage du dosage 97%
Rotation spécifique +34.5° to +36.5° (20°C, 589nm) (c=2.5, water) (calculated on dry substance)
Eau 7.0% max. (K.F.)
Poids de la formule 521.69
Pourcentage de pureté ≥96.0%, 1.0% max. taurine, 1.0% max. sodium taurocholate, 1.0% max. sodium deocycholate (TLC)
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Taurodeoxycholic acid, sodium salt hydrate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.