Learn More
Novus Biologicals™ TBC1D10A 293T Cell Transient Overexpression Lysate
Code produit 18537181 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0,1 ml
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18537181 0,1 ml 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 18537181 Fournisseur Novus Biologicals™ Code fournisseur H00083874T01
 Article restreint
Expédition estimée: 16-10-2026
Spécification
Quantité 0,1 ml
Contenu et stockage Store at -80°C. Avoid freeze/thaw cycles.
Cible TBC1D10A
Synonyme EBP50-PDX interactor of 64 kDa, EPI64, rab27A-GAP-alpha, TBC1 domain family member 10 A, TBC1 domain family, member 10 A
Symbole de gène(s) TBC1D10A