Learn More
Novus Biologicals™ TBC1D22B 293T Cell Transient Overexpression Lysate
Tous les produits Bio Techne ProduitsSpécification
Spécification
| Quantité | 0,1 ml |
| Contenu et stockage | Store at -80°C. Avoid freeze-thaw cycles. |
| Catégorie de recherche | Signal Transduction |
| Cible | TBC1D22B |
| Synonyme | C6orf197, chromosome 6 open reading frame 197, dJ744I24.2, DKFZp762J0110, FLJ20337, MGC125626, MGC125627, RP4-744I24.2, TBC1 domain family member 22B, TBC1 domain family, member 22B |
| Symbole de gène(s) | TBC1D22B |